Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
55.85 CHF - 75.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10336763
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
100 mL Poly-Flasche
55.85 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10795104
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
500 mL Poly-Flasche
75.15 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 8.0 sind hochrein und praktisch.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™