Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10795104
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10795104
500 mL, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10795104
Marke: Fisher BioReagents BP1758500
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 8.0 sind hochrein und praktisch.
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Hydrochloride
Namenshinweis 1M Solution, pH 8.0
Farbe Nicht ausgewiesen
Konzentration 0,96 bis 1,04 m
pH 10
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™ >