Learn More
Tris-Glycin, 10x-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
91.05 CHF - 237.11 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-Glycine |
---|---|
Namenshinweis | 10X Solution |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10746834
|
Fisher BioReagents
BP1306-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche |
91.05 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10356743
|
Fisher BioReagents
BP1306-4 |
4 L | Poly-Würfel |
237.11 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Tris-Glycin wird häufig als Puffer in der nativen Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet.Spezifikation
Tris-Glycine | |
Nicht ausgewiesen | |
Flüssigkeit | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Elektrophorese |
10X Solution | |
77-86-1, 56-40-6 | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TG | |
Komponenten:Tris (2 bis 3 %) und Glycin (13 bis 14 %). 0,25 M Tris-Base und 1,92 M Glycin. |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Produktidentifikator
- Tris-Glycine 10X Solution
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Glycin, 10x-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™