Learn More
Tris-Glycin, 10x-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher BioReagents BP1306-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10746834
  • 88.80 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Tris-Glycin wird häufig als Puffer in der nativen Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Glycine
Nicht ausgewiesen
Flüssigkeit
DNase-frei
DNase-, RNase- and Protease-Free
Protease free
Elektrophorese
10X Solution
77-86-1, 56-40-6
1 L
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Nalgene Poly Flasche
TG
Komponenten:Tris (2 bis 3 %) und Glycin (13 bis 14 %).
0,25 M Tris-Base und 1,92 M Glycin.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tris-Glycine 10X Solution
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Glycin, 10x-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™ > Nalgene Poly-Flasche; 1 l