Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
36.18 CHF - 73.80 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Namenshinweis pH 7.4
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Farblos
pH 7.4 to 8.1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11432964
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2477-100
100 mL Poly-Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10489693
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2477-500
500 mL Poly-Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10387033
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2477-1
1 L Nalgene Poly Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
DNase-frei
Protease free
Molekularbiologie
pH 7.4
Farblos
Flüssigkeit
Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert.
TE
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Remove from exposure, lie down. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents