Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2477-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Tris-EDTA (TE), 10X Solution | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
500 mL | |
Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert. | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
pH 7.4 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Flasche | |
TE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur