Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
31.70 CHF - 88.30 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-EDTA
Namenshinweis 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Farblos
pH 7.4 to 8.1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10021703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP2476-100
100 mL Poly-Flasche
31.70 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10031703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP2476-500
500 mL Poly-Flasche
53.10 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30117567
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2476-1
1 L Nalgene Poly Bottle
88.30 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-EDTA
77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
DNase-frei
Protease free
Molekularbiologie
1X Solution, pH 7.4
Farblos
Flüssigkeit
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter
TE
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
VORSICHT!
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist.
Recommended Storage : RT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents