Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
Marke: Fisher BioReagents BP2476-500
49.21 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
500 mL | |
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
1X Solution, pH 7.4 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Flasche | |
TE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur