Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
61.20 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-Borate-EDTA |
---|---|
Namenshinweis | 1X Solution |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
pH | 8.2 to 8.4 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10754914
|
Fisher BioReagents
BP2430-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche |
61.20 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10715684
|
Fisher BioReagents
BP2430-4 |
4 L | Poly-Würfel |
105.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10755104
|
Fisher BioReagents
BP2430-20 |
20 L | Poly-Würfel |
281.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.Spezifikation
Tris-Borate-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 | |
8.2 to 8.4 | |
DNase-frei | |
Protease free | |
Elektrophorese |
1X Solution | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
TBE |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
- Tris-borate-EDTA, 1X solution