Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2430-4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.Spezifikation
Tris-Borate-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 | |
8.2 to 8.4 | |
4 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Elektrophorese |
1X Solution | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Würfel | |
TBE |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris-borate-EDTA, 1X solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents > Poly CUBE; 4 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur