Learn More
Tris-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Triple-Kristallisiertes Pulver), Fisher BioReagents™
Für empfindliche Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese
Marke:  Fisher BioReagents BP154-1
158.65 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10163243
  • 172.00 CHF / 1 Kilogramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Für empfindliche Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese
Diese ultrareine, dreifach kristallisierte Pufferkomponente ist alkoholfrei und daher mit empfindlichen Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese kompatibel.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Triple-Kristallisiertes Pulver), Fisher BioReagents™ > Poly-Flasche, 1 kg