Learn More
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10103203
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10103203
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10103203
Marke: Fisher BioReagents BP152500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese
DNase-, RNase- und Protease-frei.
Tris-Base ist eine Pufferkomponente für Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese.
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Extinktion Max. 0.05 AU bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Tris-Base
Schmelzpunkt 168.5 °C
Siedepunkt 219 °C
Farbe Weiß
pH 10.4
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Zusammensetzung 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Tris (Hydroxymethyl) Aminomethan, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethan, Trometamol
Hinweise zur Reinheitsqualität Frei von DNase, RNase und Protease
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.8 %
Identifizierung Test bestanden
Strukturformel H2NC(CH2OH)3
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Merck Index 15, 9951
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents >