Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH-Spritzen mit fester Kanüle für Autosampler, 10 μl
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ 365D0321
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
Splitless und OC | |
Spritze mit fester Nadel | |
85 mm |
26 s G | |
10 μl | |
Konus |