Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
Marke: Bel-Art™ F13160-0005
46.44 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
- Diese transparenten Kunststoffbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe haben eine Wandstärke von 0.03 mm (1.5 mil)
- Sie erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM 1709 Fallbolzentest und ASTM 1922 Zugfestigkeitsprüfung
- Autoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135 °C (275 °F)
- Auch als Müllbeutel in normalen Abfallbehältern geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar | |
15 L | |
Zip Tie | |
Ja | |
Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld | |
Non-sterile | |
1.5 mil | |
24 in. | |
12 in. | |
Beutel für biologische Gefahrstoffe |
3 gal. | |
ASTM D1709-98 | |
Durchscheinend | |
Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Kulturmedien, Membranfiltern usw. | |
Polypropylen | |
1,5 mm | |
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) | |
61 cm | |
30 cm |