Learn More
Triphenylphosphin-Kupfer(I)-hydrid Hexamer, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10036672
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylphosphin-Kupfer(I)-hydrid Hexamer, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10036672
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10036672
Marke: Thermo Scientific Acros 382510010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 33636-93-0 | C108H96Cu6P6 | 1961.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33636-93-0
Summenformel C108H96Cu6P6
Molekulargewicht (g/mol) 1961.07
MDL-Nummer MFCD00221518
InChI-Schlüssel IZZFKTUYPRVQID-UHFFFAOYSA-T
Synonym stryker's reagent, triphenylphosphine copper hydride hexamer, triphenylphosphine-copper i hydride hexamer, unii-8x3r32m7xu, hydrido triphenylphosphine copper i hexamer, stryker's reagent mi, triphenylphosphine cuprous hydride, triphenylphosphine copper i hydride hexamer, copper, hexa-mu3-hydrohexakis triphenylphosphine hexa-, octahedro, cuprous hydride triphenylphosphine hexamerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11982471
IUPAC-Name hexahydrogen [2,3,4,5,6-pentakis(triphenylphosphaniumyl)heptacyclo[2.2.0.0¹,³.0²,⁵.0²,⁶.0³,⁵.0⁴,⁶]hexacopper-1-yl]triphenylphosphanium
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Cu]123[Cu]45([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]11([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]22([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]34([P+](C3=CC=CC=C3)(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)[Cu]512[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 8987
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts slowly.
Formelmasse 1961.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number382510050,382510010
ChargennummerA0472413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number382510050,382510010
ChargennummerA0464553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number382510050,382510010
ChargennummerA0464562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number382510050,382510010
ChargennummerA0411786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number382510050,382510010
Name des Produkts
Triphenylphosphin-Kupfer(I)-hydrid Hexamer, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >