Learn More
Triphenylphosphin-Kupfer(I)-hydrid Hexamer, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer |
Farbe | Rot |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 8987 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts slowly. |
Formelmasse | 1961.07 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Kristalle |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464553 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | 382510050,382510010 |
A0464562 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | 382510050,382510010 |
A0411786 | Analysenzertifikat | 13/01/2023 | 382510050,382510010 |
A0375740 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 382510050,382510010 |
A0414781 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 382510050,382510010 |
Sicherheit und Handhabung
- Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer