Learn More
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10346500
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346500
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10346500
Marke: Thermo Scientific Acros 146381000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 519-73-3
Summenformel C19H16
Molekulargewicht (g/mol) 244.34
MDL-Nummer MFCD00004763
InChI-Schlüssel AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC-Name Benzhydrylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethane
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 90,0 bis 94,0 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3CH
Menge 100 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 244.34
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number146385000,146380250,146381000
ChargennummerA0401574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number146385000,146380250,146381000
ChargennummerA0393994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number146385000,146380250,146381000
ChargennummerA0413618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number146385000,146380250,146381000
ChargennummerA0410281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number146385000,146380250,146381000
Produktidentifikator
  • Triphenylmethane
Name des Produkts
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >