Learn More
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13468368
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 13468368
Marke: Thermo Scientific Acros 146385000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 519-73-3
Summenformel C19H16
Molekulargewicht (g/mol) 244.34
MDL-Nummer MFCD00004763
InChI-Schlüssel AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC-Name Benzhydrylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethane
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 90,0 bis 94,0 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3CH
Menge 500 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 244.34
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Triphenylmethane
Name des Produkts
Triphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >