Learn More
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™
35.56 CHF - 380.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1066-44-0 |
---|---|
Summenformel | C3H11BrSn |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.74 |
MDL-Nummer | MFCD00000051 |
InChI-Schlüssel | KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr |
PubChem CID | 14015 |
IUPAC-Name | Brom(trimethyl)stannan |
SMILES | Br.C[SnH](C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11374839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.03 |
1 g | N/A | ||||||
11364839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.06 |
5 g | N/A | ||||||
11384839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1066-44-0 | |
245.74 | |
KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N | |
14015 | |
Br.C[SnH](C)C |
C3H11BrSn | |
MFCD00000051 | |
trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr | |
Brom(trimethyl)stannan |
Spezifikation
Trimethyltin bromide | |
27°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000051 | |
Moisture sensitive | |
Decomposes in water. | |
Br.C[SnH](C)C | |
245.74 | |
243.7 |
1066-44-0 | |
165°C | |
C3H11BrSn | |
UN2788 | |
trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr | |
KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N | |
Brom(trimethyl)stannan | |
14015 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-916-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen