Learn More
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11374839
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374839
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11374839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071153.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-44-0
Summenformel C3H11BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 245.74
MDL-Nummer MFCD00000051
InChI-Schlüssel KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
PubChem CID 14015
IUPAC-Name Brom(trimethyl)stannan
SMILES Br.C[SnH](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin bromide
Schmelzpunkt 27°C
Siedepunkt 165°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 243.7
Physikalische Form Flüssigkeit
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™ >