Learn More
Trimethylboroxin, 50 % w/w Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15488008
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylboroxin, 50 % w/w Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488008
25 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Artikelnummer. 15488008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61464.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trimethylboroxin wird als Derivatisierungsmittel für die GLC-Analyse verwendet. Es wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, einschließlich als Polymerisationsadditiv. Es wird auch bei der Herstellung von CBS-Katalysatoren für asymmetrische Reduktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-96-1
Summenformel C3H9B3O3
Molekulargewicht (g/mol) 125.53
MDL-Nummer MFCD00013354
InChI-Schlüssel GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 574072
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylboroxine
Dichte 0.894
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1757008
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w lösl. in THF
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberH61464.AA,H61464.AC
ChargennummerX22K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberH61464.AA,H61464.AC
ChargennummerQ11I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Catalog NumberH61464.AA,H61464.AC
Chargennummer10195397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61464.AA,H61464.AC
ChargennummerS12A018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61464.AA,H61464.AC
Name des Produkts
Trimethylboroxin, 50 % w/w Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >