Learn More
Trimethylboroxin, 3.5 M (50 Gew.%.) Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10379273
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylboroxin, 3.5 M (50 Gew.%.) Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379273
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10379273
Marke: Thermo Scientific Acros 297521000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-96-1, 109-99-9
Summenformel C3H9B3O3
Molekulargewicht (g/mol) 125.53
MDL-Nummer MFCD00013354
InChI-Schlüssel GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylboroxine
Namenshinweis 50 wt. % Solution in THF
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 80.0°C
Flammpunkt −9°C
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.89
Formelmasse 125.54
Reinheit (%) 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number297521000,297520250
ChargennummerA0466500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number297521000,297520250
ChargennummerA0464792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number297521000,297520250
ChargennummerA0447159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number297521000,297520250
ChargennummerA0381504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number297521000,297520250
Name des Produkts
Trimethylboroxin, 3.5 M (50 Gew.%.) Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >