Learn More
Trimethylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.55 CHF - 251.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3282-30-2 |
---|---|
Summenformel | C5H9ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.58 |
MDL-Nummer | MFCD00000709 |
InChI-Schlüssel | JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride |
PubChem CID | 62493 |
IUPAC-Name | 2,2-Methylpropanoylchlorid |
SMILES | CC(C)(C)C(Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11680212
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15051.AE |
100 mL |
28.55 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11431960
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15051.AP |
500 mL |
70.90 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11441960
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15051.0F |
2500 mL |
251.00 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenTrimethylacetylchlorid wird als Vorläufer bei der Herstellung von tert-Butylperoxypivalat, Guttiferon-A-Derivaten, die für die Behandlung von Malaria geeignet sind, verwendet. Es wird als Rohmaterial bei der Herstellung von synthetischen Acidamid- und Phenolester-Medikamenten verwendet. Darüber hinaus wird es für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Aminobenzylpenicilin, Cephalexin, Cefazolin, Dipivefrin und Dipivalylepithrin verwendet. Es wird auch in der Schwerpolymerisation, in N-Acylierungsmitteln für Amine, Schiff-Basen, Pyrrolidinonen sowie als O-Acylierungsmittel für Alkohole, Lactone und Saccharide eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
3282-30-2 | |
120.58 | |
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N | |
62493 | |
CC(C)(C)C(Cl)=O |
C5H9ClO | |
MFCD00000709 | |
pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride | |
2,2-Methylpropanoylchlorid |
Spezifikation
Trimethylacetyl chloride | |
-57°C | |
105°C to 106°C | |
Pungent | |
1.412 | |
UN2438 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with acetonitrile. | |
CC(C)(C)C(Cl)=O | |
120.58 | |
120.58 |
3282-30-2 | |
0.985 | |
8°C (46°F) | |
C5H9ClO | |
MFCD00000709 | |
385668 | |
pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride | |
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-Methylpropanoylchlorid | |
62493 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H330-H314-H318-H302
Highly flammable liquid and vapour.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: TRIMETHYLACETYL CHLORIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 221-921-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Trimethylacetyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Pivaloyl chloride