Learn More
Trimethylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11441960
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441960
2500 mL, 2500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11441960
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15051.0F
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trimethylacetylchlorid wird als Vorläufer bei der Herstellung von tert-Butylperoxypivalat, Guttiferon-A-Derivaten, die für die Behandlung von Malaria geeignet sind, verwendet. Es wird als Rohmaterial bei der Herstellung von synthetischen Acidamid- und Phenolester-Medikamenten verwendet. Darüber hinaus wird es für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Aminobenzylpenicilin, Cephalexin, Cefazolin, Dipivefrin und Dipivalylepithrin verwendet. Es wird auch in der Schwerpolymerisation, in N-Acylierungsmitteln für Amine, Schiff-Basen, Pyrrolidinonen sowie als O-Acylierungsmittel für Alkohole, Lactone und Saccharide eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3282-30-2
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00000709
InChI-Schlüssel JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC-Name 2,2-Methylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetyl chloride
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.985
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.412
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2438
Beilstein 385668
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer62500174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA15051.0F,A15051.AE,A15051.AP
Chargennummer10243085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 ArtikelnummerA15051.0F,A15051.AE,A15051.AP
Chargennummer10229623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15051.0F,A15051.AE,A15051.AP
Chargennummer10145742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15051.0F,A15051.AE,A15051.AP
ChargennummerC29S001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15051.0F,A15051.AE,A15051.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pivaloyl chloride
Name des Produkts
Trimethylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >