Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim, 98 %
Trimethoprim, CAS-Nr. 738-70-5, ist ein Trimethoxybenzyl-Pyrimidin, das als antimikrobielles Mittel verwendet wird.
95.40 CHF - 1030.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 738-70-5
Summenformel C14H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
InChI-Schlüssel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15345602
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455120050
5 g
95.40 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15780889
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455120250
25 g
347.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15790889
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455121000
100 g
1030.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Trimethoprim ist ein synthetisches Pyrimidin-Analogon, das Dihydrofolat-Reduktase bindet und die Synthese von Folsäure hemmt; in Kombination mit Sulfamethoxazol wird seine Aktivität verstärkt • Trimethoprim weist antibakterielle und antiprotozoische Eigenschaften auf
Anwendungen
• Trimethoprim hemmt die Umwandlung von Para-Aminobenzoesäure (PABA) in Folsäure am Ende des Synthesewegs und kann zur Untersuchung ähnlicher Effekte verwendet werden
• Trimethoprim wurde radioaktiv markiert und zur Verfolgung von Infektionswegen verwendet; es wurde außerdem experimentell als Fluoreszenzmarkierung verwendet, um die Dihydrofolat-Reduktase-Expression zu quantifizieren
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 212-006-2
Produktidentifikator
  • Trimethoprim
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim, 98 %