Learn More
Trimethoprim, 99.8 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11485482
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethoprim, 99.8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485482 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11485482
Marke: MP Biomedicals 0219552701
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-06-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 738-70-5
Summenformel C14H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.323
InChI-Schlüssel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Diamino-5-[3,4,5-Trimethoxy-Benzyl]Pyrimidin
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
Typ Trimethoprim
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 0.998
Formelmasse 290.3
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trimethoprim, 99.8 %, MP Biomedicals™ >