Learn More
Trifluoressigsäure, Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell Fluka™
Eluentenzusatz für LC-MS
966.69 CHF - 4734.92 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 76-05-1 |
---|---|
Summenformel | C2HF3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.02 |
MDL-Nummer | MFCD00004169 |
InChI-Schlüssel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMehr anzeigen |
PubChem CID | 6422 |
ChEBI | CHEBI:45892 |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15618400
|
Honeywell-Fluka
40967-10ML |
10 ml | Ampulle |
966.69 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15665440
|
Honeywell-Fluka
40967-5X10ML |
5 x 10 ml | Ampulle | N/A | ||||||
15655440
|
Honeywell-Fluka
40967-1L |
1 l | Glasflasche |
4734.92 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
76-05-1 | |
114.02 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
OC(=O)C(F)(F)F |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMehr anzeigen | |
CHEBI:45892 |
Spezifikation
max. 0.025 bei 320 nm, max. 0.03 bei 300 nm, max. 0.04 bei 290 nm, max. 0.05 bei 280 nm, max. 0.1 bei 270 nm, max. 0.9 bei 260 nm | |
Elutionsmittelzusatz für LC-MS | |
-15.4 °C (Literatur) | |
100.0000% | |
CF3COOH | |
UN2699 | |
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
OC(=O)C(F)(F)F | |
114.02 | |
CHEBI:45892 | |
>99% | |
1.489 g/ml bei 20 °C (Lit.) | |
3.9 (vs. Luft) |
Trifluoressigsäure | |
76-05-1 | |
72 °C | |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
742035 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluoressigsäure | |
6422 | |
114.02 | |
LC-MS | |
100 °C | |
97.5mmHg (20 °C) |
Sicherheit und Handhabung
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'shelfLife' : 360 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 8; Verpackungsgruppe:3: I; Bezeichnung des Gutes: Trifluoressigsäure
missing translation for 'einecsNumber' : 200-929-3
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-929-3
Recommended Storage : Raumtemp.
- Trifluoroacetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.