Learn More
Trifluoressigsäure, Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15618400
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15618400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 ml, Ampulle
Click to view available options
Menge:
10 ml
5 x 10 ml
1 l
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Artikelnummer. 15618400
Marke: Honeywell-Fluka 4096710ML
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Extinktion max. 0.025 bei 320 nm, max. 0.03 bei 300 nm, max. 0.04 bei 290 nm, max. 0.05 bei 280 nm, max. 0.1 bei 270 nm, max. 0.9 bei 260 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
Namenshinweis Elutionsmittelzusatz für LC-MS
Schmelzpunkt -15.4 °C (Literatur)
Siedepunkt 72 °C
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel CF3COOH
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) >99%
Güte LC-MS
Dichte 1.489 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Menge 10 ml
Flammpunkt 100 °C
Verpackung Ampulle
Dampfdichte 3.9 (vs. Luft)
Dampfdruck 97.5mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell Fluka™ >