Learn More
Trifluoressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404863
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404863
100g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2500g
Artikelnummer. 11404863
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12198.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lösungsmittel, Katalysator, starke, nicht oxidierende Säure
Die Kombination von Eigenschaften wie Löslichkeit in den meisten Lösungsmitteln, Flüchtigkeit, katalytischer Eigenschaft und starker Säure mit nicht-oxidierender Natur macht es zu einem weit verbreiteten Reagenz in der organischen Synthese. Trifluoressigsäure ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Leistungsprodukten. Es ist ein Vorläufer vieler fluorierter Verbindungen und wird häufig in der Peptidsynthese und anderen organischen Transformationen eingesetzt, die eine Entschützung der t-BOC-Gruppe beinhalten. TFA findet Verwendung als Ionenpaar-Mittel in der Flüssigkeitschromatographie, als Lösungsmittel in der NMR-Spektroskopie und als Kalibrator in der Massenspektrometrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Die Kombination von Eigenschaften wie Löslichkeit in den meisten Lösungsmitteln, Flüchtigkeit, katalytischer Eigenschaft und starker Säure mit nicht-oxidierender Natur macht es zu einem weit verbreiteten Reagenz in der organischen Synthese. Trifluoressigsäure ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Leistungsprodukten. Sie ist ein Vorläufer vieler fluorierter Verbindungen und wird häufig in der Peptidsynthese und anderen organischen Transformationen eingesetzt, die eine Entschützung der t-BOC-Gruppe beinhalten. TFA findet Verwendung als Ionenpaar-Mittel in der Flüssigkeitschromatographie, als Lösungsmittel in der NMR-Spektroskopie und als Kalibrator in der Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, Hexan und CCl4
Hinweise
Trifluoressigsäure (TFA) ist eine stabile, hygroskopische, flüchtige und niedrig siedende organische Säure. Die Lagerung an einem kühlen Ort wird empfohlen.
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72°bis 73 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 742035
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane,and CCl4
Formelmasse 114.02
Dichte 1,480
Menge 100g
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,284
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12198.0E,A12198.22,A12198.36
ChargennummerM31L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog NumberA12198.0E,A12198.22,A12198.36
ChargennummerY27K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA12198.0E,A12198.22,A12198.36
ChargennummerX11K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberA12198.0E,A12198.22,A12198.36
ChargennummerX16K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberA12198.0E,A12198.22,A12198.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trifluoroacetic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >