Learn More
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10617934
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 L, Plastikeimer
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10617934
Marke: Thermo Scientific Acros 139590100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-27-6
Summenformel C6H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
MDL-Nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI-Schlüssel ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMILES OCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene glycol
Schmelzpunkt -7.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4545 to 1.4565
Menge 10 L
Beilstein 01, IV, 2400
Merck Index 15, 9835
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and toluene,sparingly soluble in ether,insoluble in petroleum ether,aliphatic,hydrocarbons
IUPAC-Name 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Viskosität 48 mPa.s (20°C)
Formelmasse 150.17
Dampfdruck <0.01mbar at 20°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number139590010,139590025,139590100
ChargennummerA0463442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number139590010,139590025,139590100
ChargennummerA0424493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
ChargennummerA0456095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
ChargennummerA0451884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol
Name des Produkts
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >