Learn More
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409682
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409682
2500 mL
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Artikelnummer. 11409682
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10772.0F
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
Triethylene glycol is used as a plasticizer, as an additive for hydraulic fluids and brake fluids, and as a disinfectant. It is an active component of certain pigments, printing dyes, inks and paste. It finds application as a liquid desiccant and used in the dehydration of natural gas, carbon dioxide, hydrogen sulfide and air conditioning systems. It plays as an important role in anti-freeze and de-icing products, cleaning and furnishing care products, lubricant and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylenglycol wird als Weichmacher, als Additiv für Hydraulikflüssigkeiten und Bremsflüssigkeiten und als Desinfektionsmittel verwendet. Ist ein aktiver Bestandteil bestimmter Pigmente, Druckfarben, Farben und Pasten. Findet Anwendung als flüssiges Trockenmittel und wird bei der Dehydrierung von Erdgas, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Klimaanlagen verwendet. Spielt eine wichtige Rolle bei Frostschutzmittel- und Enteisungsprodukten, Reinigungs- und Einrichtungspflegeprodukten, Schmiermitteln und Schmierfetten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol, Essigsäure, Glycerin, Pyridin und Aldehyden. Leicht mischbar mit Diethylether und Chloroform. Unmischbar mit Öl, Fett, Petrolether und den meisten Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-27-6
Summenformel C6H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
MDL-Nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI-Schlüssel ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
IUPAC-Name 2-[2-(2-Hydroxythoxy)ethoxy]ethanol
SMILES OCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene glycol
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.125
Siedepunkt 284°C to 288°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Nearly odorless
Strukturformel H(OCH2CH2)3OH
Brechungsindex 1.4555
Menge 2500 mL
Beilstein 969357
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9670
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,benzene,toluene,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with diethyl ether and chloroform. Immiscible with oil,fat,petroleum ether and most hydrocarbons.
Formelmasse 150.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS27F024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA10772.AP,A10772.0D,A10772.0F
Chargennummer10254517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA10772.AP,A10772.0D,A10772.0F
Chargennummer10250755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10772.AP,A10772.0D,A10772.0F
Chargennummer10245697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA10772.AP,A10772.0D,A10772.0F
ChargennummerT24J075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA10772.AP,A10772.0D,A10772.0F
Name des Produkts
Triethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >