Learn More
Tricyclohexylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367258
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tricyclohexylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367258
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11367258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030386.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Tricyclohexylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. As a reagent, it is used for a range of metal-catalyzed organic transformations. Crabtree's catalyst is an organoiridium compound containing tricyclohexyl phosphine used for hydrogenation of mono-, di-, tri-, and tetra- substituted substrates and hydrogen transfer reactions. Grubbs’catalysts consists of transition metal ruthenium and tricylohexyl phosphine utilized in olefin metathesis in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-14-2
Summenformel C18H33P
Molekulargewicht (g/mol) 280.436
MDL-Nummer MFCD00003853
InChI-Schlüssel WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentrationMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75806
IUPAC-Name Tricyclohexylphosphan
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphine
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Farbe Weiß
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 280.42
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ06E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog Number030386.06,030386.03,030386.14
ChargennummerP14L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number030386.06,030386.03,030386.14
ChargennummerM29K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number030386.06,030386.03,030386.14
ChargennummerF30R038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number030386.06,030386.03,030386.14
ChargennummerQ22G016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number030386.06,030386.03,030386.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricyclohexylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tricyclohexylphosphine
Name des Produkts
Tricyclohexylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >