Learn More
Tricyclohexylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tricyclohexylphosphine |
Schmelzpunkt | 77.0°C to 83.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Beilstein | 16, IV, 947 |
Merck Index | 10, 9456 |
Formelmasse | 280.42 |
Reinheit (%) | 97% |