Learn More
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426389
Zum Warenkorb hinzufügen
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426389
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15426389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64437.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5704-04-1
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricine
Schmelzpunkt ∽183°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ28L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerQ30L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerN21L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerU21J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerX05J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
Name des Produkts
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >