Learn More
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416389
Zum Warenkorb hinzufügen
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416389
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15416389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64437.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5704-04-1
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricine
Schmelzpunkt ∽183°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerU21J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerX05J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
ChargennummerP07J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ64437.22
ChargennummerZ17H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ64437.22,J64437.36
Name des Produkts
Tricin, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >