Learn More
Trichloressigsäure, Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroacetic acid, sodium salt |
Schmelzpunkt | > 300,0 °C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.97 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CCl3CO2Na |
Menge | 100g |
Fieser | 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341 |
Merck Index | 15, 9792 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459806 | Analysenzertifikat | 02/02/2024 | 184150025,184155000,184151000 |
A0452037 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 184150025,184155000,184151000 |
A0394440 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 184150025,184155000,184151000 |
A0408741 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 184150025,184155000,184151000 |
A0411461 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 184150025,184155000,184151000 |
Sicherheit und Handhabung
- Trichloroacetic acid, sodium salt
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium trichloroacetate