Learn More
uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69098 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
107.00 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz, Grau, Rot
Material Microvelour
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Stahl
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17253341
Unterlagen ansehen
uvex
6909838
38
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17263341
Unterlagen ansehen
uvex
6909839
39
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17273341
Unterlagen ansehen
uvex
6909840
40
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17283341
Unterlagen ansehen
uvex
6909841
41
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17293341
Unterlagen ansehen
uvex
6909842
42
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17203351
Unterlagen ansehen
uvex
6909843
43
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17213351
Unterlagen ansehen
uvex
6909844
44
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17223351
Unterlagen ansehen
uvex
6909845
45
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17233351
Unterlagen ansehen
uvex
6909846
46
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17243351
Unterlagen ansehen
uvex
6909847
47
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17253351
Unterlagen ansehen
uvex
6909848
48
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17263351
Unterlagen ansehen
uvex
6909849
49
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17273351
Unterlagen ansehen
uvex
6909850
50
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17283351
Unterlagen ansehen
uvex
6909851
51
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17293351
Unterlagen ansehen
uvex
6909852
52
107.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 2 Trend Shoe 69098 S2 SRC
  • Sporty, S2 safety shoe with wide fit
  • Breathable, water repellent perforated microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toe cap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole with a moisture transport system
    • Helps maintain foot temperature for optimum wearer comfort
  • Soft padding on collar and tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69098
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Grau, Rot
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 2
Nr.
SRC
Microvelour
Stahl
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S2
ESD Safety Shoe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69098 Low Shoe - Width 11