Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien sowie gegen Öl und Benzol. Deutsch Neumann PVC-Schläuche sind leicht, aber stark und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
5.85 CHF - 68.60 CHF
Spezifikation
Material Polyvinylchlorid
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10544454
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500812
8 mm 12 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10217494
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500812
8 mm 12 mm
56.05 CHF
50 Meter
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10753354
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3501014
10 mm 14 mm
64.00 CHF
50 Meter
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10326584
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3500913
9 mm 13 mm
68.60 CHF
50 Meter
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Lieferbar mit breitem Verstärkungsnetz
Spezifikation
Spezifikation
Polyvinylchlorid
Je 1
Durchsichtig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche