Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien sowie gegen Öl und Benzol. Deutsch Neumann PVC-Schläuche sind leicht, aber stark und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3500913
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326584
  • 68.60 CHF / 50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Lieferbar mit breitem Verstärkungsnetz
Spezifikation
Spezifikation
9 mm
13 mm
2 mm
Durchsichtig
Polyvinylchlorid
50 m
Je 1 x
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche > ID:9mm; AD:13mm, Länge:50m