Learn More
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
4.45 CHF - 7.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Winkel | 60° |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Länge (metrisch) Stiel | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Länge (metrisch) Stiel | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10777731
|
Kartell™
0017000 |
150 mm | 36 mm | 39 mm | 730 ml |
5.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10524471
|
Kartell™
0016600 |
180 mm | 43 mm | 48 mm | 1290 ml |
7.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10767731
|
Kartell™
0016900 |
120 mm | 30 mm | 27 mm | 360 ml |
4.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
- 60° angewinkelte Seiten
- Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
- Mit Flüssigkeiten verwendbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
60° | |
Autoklavierbar | |
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden |