Learn More
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0016600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10524471
  • 7.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
  • 60° angewinkelte Seiten
  • Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
  • Mit Flüssigkeiten verwendbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
180 mm
43 mm
60°
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden
1290 ml
Polypropylen
Autoklavierbar
48 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT25I00273 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum18/02/2025 Catalog Number0016600
ChargennummerT24I03563 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum10/01/2025 Catalog Number0016600
ChargennummerT24I02979 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum09/01/2025 Catalog Number0016600
ChargennummerT24I02141 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum12/09/2024 Catalog Number0016600
ChargennummerT24I00832 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum23/07/2024 Catalog Number0016600
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen > Fassungsvermögen:1290mL; Länge:48mm