Learn More
Vitlab™ Pulvertrichter aus PP, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen kurzen, weiten Schaft aus. Optimal für den Transfer von Pulvern und Granulaten.
3.65 CHF - 38.05 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Winkel | 60° |
Autoklavierbar | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10008630
|
Vitlab™
71094 |
110 mm | N/A | |||||||
11897890
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
38.05 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10713533
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
17.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10557561
|
Vitlab™
70794 |
68 mm | N/A | |||||||
10717021
|
Vitlab™
70894 |
75 mm | N/A | |||||||
11877890
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
26.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11887890
|
Vitlab™
70994 |
94 mm |
30.32 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10443711
|
Vitlab™
71194 |
138 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Polypropylen | |
60° | |
Ja | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |