Learn More
Vitlab™ Pulvertrichter aus PP, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen kurzen, weiten Schaft aus. Optimal für den Transfer von Pulvern und Granulaten.
Marke: Vitlab™ 71194
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
150 mm | |
Polypropylen | |
60° | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |
28 mm | |
138 mm | |
Autoklavierbar | |
22 mm |