Learn More
Masterflex™ Tygon
Diese Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Labor und Pharmazie, insbesodere zur genauen Einspritzung oder Dosierung. Tygon™ Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Peristaltikpumpen-Anwendungen mit geringem Durchfluss.
109.00 CHF - 308.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tygon ND-100-80
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere Präzisionsinjektions- oder Dispensierungsanwendungen, auch hervorragend geeignet für peristaltische Pumpen mit niedriger Durchflussrate.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15154499
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06419-01
0.51 mm
308.00 CHF
1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15283647
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06419-03
0.76 mm
235.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15249124
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06419-05
1,27 mm
109.00 CHF
30 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Mikrobore Schläuche für allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere für Präzisions-Injektions- oder Dispensieranwendungen. TygonTM Mikrobore Schläuche eignen sich hervorragend für Peristaltikpumpenanwendungen mit niedrigem Durchfluss.
Schläuche sind extrem flexibel und kristallklar. Nicht-toxische, nicht-pyrogenische und biokompatible Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP Klasse VI
  • Temperaturbereich: -31 bis 85 °C
  • Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Tygon ND-100-80
Allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere Präzisionsinjektions- oder Dispensierungsanwendungen, auch hervorragend geeignet für peristaltische Pumpen mit niedriger Durchflussrate.
1/Packung
Flexibel
Autoklavierbar
30.48 m
-31 °C
Durchscheinend
85 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon