Learn More
Masterflex™ Tygon
Diese Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Labor und Pharmazie, insbesodere zur genauen Einspritzung oder Dosierung. Tygon™ Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Peristaltikpumpen-Anwendungen mit geringem Durchfluss.
Marke:  Masterflex™ 06419-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15154499
  • 308.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Mikrobore Schläuche für allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere für Präzisions-Injektions- oder Dispensieranwendungen. TygonTM Mikrobore Schläuche eignen sich hervorragend für Peristaltikpumpenanwendungen mit niedrigem Durchfluss.
Schläuche sind extrem flexibel und kristallklar. Nicht-toxische, nicht-pyrogenische und biokompatible Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP Klasse VI
  • Temperaturbereich: -31 bis 85 °C
  • Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
0.51 mm
1.52 mm
Allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere Präzisionsinjektions- oder Dispensierungsanwendungen, auch hervorragend geeignet für peristaltische Pumpen mit niedriger Durchflussrate.
1/Packung
Flexibel
Autoklavierbar
Tygon ND-100-80
30.48 m
-31 °C
Durchscheinend
85 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon > ID: 0,51mm; AD: 1,52mm