Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
205.00 CHF - 4050.00 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11728138
|
Fisherbrand™
1172-8138 |
6,4mm | 11,2 mm | 1bar | 5 m |
205.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11748088
|
Fisherbrand™
1174-8088 |
0.5 mm | 2.1 mm | 2 bar | 25 m |
268.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11788168
|
Fisherbrand™
1178-8168 |
12.8 mm | 17.6 mm | 0,5 bar | 25 m |
1455.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11708178
|
Fisherbrand™
1170-8178 |
16 mm | 20.8 mm | 0,5 bar | 25 m |
1775.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11798108
|
Fisherbrand™
1179-8108 |
3.2 mm | 4.8 mm | 0,5 bar | 25 m |
367.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758118
|
Fisherbrand™
1175-8118 |
4.8 mm | 6.4 mm | 0,5 bar | 25 m |
835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11738118
|
Fisherbrand™
1173-8118 |
4 mm | 5.6 mm | 0,5 bar | 25 m |
505.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11798128
|
Fisherbrand™
1179-8128 |
6.4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m |
1205.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11763974
|
Fisherbrand™
1176-3974 |
6 mm | 11.9 mm | 40 bar | 25 m |
2545.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11768148
|
Fisherbrand™
1176-8148 |
8 mm | 11.2 mm | 0,5 bar | 25 m |
1180.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11788148
|
Fisherbrand™
1178-8148 |
8 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m |
1525.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11708158
|
Fisherbrand™
1170-8158 |
8 mm | 14.4 mm | 1,5 bar | 25 m |
1255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11773974
|
Fisherbrand™
1177-3974 |
8 mm | 14.4 mm | 35 bar | 25 m |
3270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11783974
|
Fisherbrand™
LRESI95159 |
9.5 mm | 15.9 mm | 30 bar | 25 m |
4050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11728158
|
Fisherbrand™
1172-8158 |
9.6 mm | 12.8 mm | 0,5 bar | 25 m |
1200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11748158
|
Fisherbrand™
1174-8158 |
9.6 mm | 14.4 mm | 1 bar | 25 m |
1405.00 CHF
25 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11748168
|
Fisherbrand™
1174-8168 |
9.6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m |
1570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758138
|
Fisherbrand™
1175-8138 |
6.4 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m |
1540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11728178
|
Fisherbrand™
1172-8178 |
16.0 mm | 22.4 mm | 1 bar | 25 m |
2215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11708188
|
Fisherbrand™
1170-8188 |
19.2 mm | 25.4 mm | 0,5 bar | 25 m |
2480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Nicht vergilbend
- Hochglanzoberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Stark hydrophob
- Keine Peroxid-Nebenprodukte
- Hohe Reißfestigkeit als Norm
- Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
- Anwendungen umfassen biologische, pharmazeutische, biotechnologische, luftfahrttechnische und Hochtemperaturarbeiten.
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen |