Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 1177-3974
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773974
  • 3270.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglänzende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Äußerst hydrophob
  • Keine peroxidischen Nebenprodukte
  • Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
  • Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
8 mm
14.4 mm
3.2 mm
-50 °C
Flexibel
180 °C
Autoklavierbar
Silikon
25 m
Ideal für pharmazeutische Arbeiten bei hohem Druck und Temperatur, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt
Durchscheinend
35 bar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > ID:8mm; AD:14,4mm, Länge:25m; Nenndruck:Gehäuse 35bar