Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
222.00 CHF - 11290.00 CHF
Spezifikation
Spezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Versandbedingung Room Temperature
Produktlinie Gibco™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11528986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
11107047
25 g
11290.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11508846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
11107018
100 mg
222.00 CHF
100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine
Store in refrigerator (2–8°C).
Room Temperature
Gibco™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized