Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Marke:  Gibco™ 11107018
199.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11508846
  • 222.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mg
Store in refrigerator (2–8°C).
Solid
Bovine
Room Temperature
Gibco™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized > 100 mg