Learn More
Thermo Scientific™ Transfergefäß Entnahmegerät
Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min (2,12 gal./min.) ohne Ausgießen mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäß-Entnahmegerät.
1407.00 CHF - 1608.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,05 cu. ft. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 30 L |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10723514
|
Thermo Scientific™
AY509X3 |
Thermo 30 |
1407.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12794716
|
Thermo Scientific™
AY509X4 |
LN2-Transfergefäße, für Thermo 20 |
1457.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10025753
|
Thermo Scientific™
AY509X5 |
LN2-Transfergefäße, für Thermo 10 |
1608.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min (2,12 gal./min.) ohne Ausgießen mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäß-Entnahmegerät.
- Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min ohne Gießen
- Für 10 l-, 20 l- und 30 l-Modelle erhältlich
Spezifikation
1,05 cu. ft. | |
30 L |